BMSBSH50022BE
myBlock ll digital dry bath with 2 Quick-Flip blocks for tube
strips and plates, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Seleccione un Tamaño
MXP 23,343.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 23,343.00
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BSH5002-2B-E
Parámetros
+5 °C temp. range (+105 °C)
5-105 °C temp. range
capacidad
, holds 2 blocks
Descripción general
MyBlock′s transparent lid helps to promote better uniformity and minimize temperature stratification in the block by maintaining a warm air jacket layer. The hinged lid can be flipped open (to the rear), or easily removed (lifted off) to accommodate taller tubes.
- Digital temperature control (set and walk away)
- Hinged lid (improves uniformity & conserves energy)
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)