Merck
BML00247
Sigma-Aldrich
2-Morpholinopyridine-3-boronic acid hydrochloride
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 6,373.00
MXP 6,373.00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 6,373.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13BN2O3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
244.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
MXP 6,373.00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
OB(O)C1=C(N2CCOCC2)N=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13BN2O3.ClH/c13-10(14)8-2-1-3-11-9(8)12-4-6-15-7-5-12;/h1-3,13-14H,4-7H2;1H
Clave InChI
NZWXPZWHSRBZDL-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)