Merck
BLN00027
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 30,552.00
MXP 30,552.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 30,552.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3BrClN3
Peso molecular:
232.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
MXP 30,552.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
ClC1=CC(NN=C2Br)=C2C=N1
InChI
1S/C6H3BrClN3/c7-6-3-2-9-5(8)1-4(3)10-11-6/h1-2H,(H,10,11)
Clave InChI
ZBIZWQVFHBHLKC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)