Merck
BBO000404
Sigma-Aldrich
Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 14,102.00
MXP 14,102.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 14,102.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H13NO3 · HCl
Peso molecular:
207.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
MXP 14,102.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
O=C(OC)[C@@H]1[C@@H](CC2)O[C@@H]2[C@@H]1N.Cl
InChI
1S/C8H13NO3.ClH/c1-11-8(10)6-4-2-3-5(12-4)7(6)9;/h4-7H,2-3,9H2,1H3;1H/t4-,5+,6-,7+;/m1./s1
Clave InChI
LAFLJVAOWPFONY-VSLZZJKVSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)