Documentos clave
BAF116600000
SP Bel-Art® indicator bottles
capacity 15 mL (½ oz), polyethylene
Sinónimos:
indicator drop bottle, polyethylene bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polyethylene
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11660-0000
Altura
2.9 in. (74 mm)
29 mm
capacidad
15 mL (½ oz)
Categorías relacionadas
Descripción general
Double duty low density polyethylene bottles can be used as squirt bottles with the supplied tube and as dropper bottles when the tube is removed.
Características y beneficios
  • Excellent for use with indicator solutions or dyes
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)