BAB605100000
SP Bel-Art® H-B Enviro-Safe® Dry Block/Incubator Liquid-In-Glass Thermometer
temp 24-57 °C, immersion level, 35 mm Partial Immersion: (1.4”)
About This Item
Productos recomendados
Características
graduation 0.5 °C
immersion level 35 mm Partial Immersion: (1.4”)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
HB Instruments B60510-0000
temp measuring range
24-57 °C
accuracy: 0.5 °C
Descripción general
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)