Merck
B8283
Sigma-Aldrich
2-Butyl-5-hydroxymethylimidazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCc1ncc(CO)[nH]1
InChI
1S/C8H14N2O/c1-2-3-4-8-9-5-7(6-11)10-8/h5,11H,2-4,6H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
UZKBZGAMRJRWLR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D J Carini et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(5), 1330-1336 (1990-05-01)
A series of compounds has been synthesized and demonstrated to be antagonists of the angiotensin II (AII) receptor. These compounds are structurally related to the N-(benzamidobenzyl)imidazoles and extend the scope of this new class of nonpeptide AII antagonists. It has