B66205
2-Bromoethyl ethyl ether
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2CH2OC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
153.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
149-150 °C/750 mmHg (lit.)
densidad
1.357 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOCCBr
InChI
1S/C4H9BrO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
Clave InChI
MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Maria Assunta Navarra et al.
ChemSusChem, 10(11), 2496-2504 (2017-04-14)
Here, two ionic liquids, N-ethoxyethyl-N-methylmorpholinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (M
Hancheng Zhou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(17) (2019-08-30)
Tunable properties prompt the development of different "tailor-made" functional ionic liquids (FILs) for specific tasks. FILs with an ether group are good solvents for many organic compounds and enzymatic reactions. However, ionic composition influences the solubility by affecting the physiochemical