Merck
B65403
Sigma-Aldrich
Bromodiphenylmethane
95%
Sinónimos:
Benzhydryl bromide, Diphenylbromomethane
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2CHBr
Número de CAS:
Peso molecular:
247.13
Beilstein:
638544
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
bp
184 °C/20 mmHg (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
cadena SMILES
BrC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Clave InChI
OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)