Merck
B6352
Sigma-Aldrich
7,8-Benzo-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Sinónimos:
β-Tetralone hydantoin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
SMILES string
O=C1NC(=O)C2(CCc3ccccc3C2)N1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c