Merck
B103268
Sigma-Aldrich
2-Butyne-1,4-diol diacetate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH2C≡CCH2O2CCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
170.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
122-123 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OCC#CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3
Clave InChI
TVIMIQVBDDNCCR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)