Merck
B0751
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
powder
Sinónimos:
5-Benzyloxy-3-formylindole, NSC 71049
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
251.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
color
yellow to brown
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C16H13NO2/c18-10-13-9-17-16-7-6-14(8-15(13)16)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10,17H,11H2
Clave InChI
DJGNUBADRQIDNQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Rhodanine merocyanine dyes
  • Potential topoisomerase II inhibitors
  • Azithromycin derivatives
  • Inhibitors of PI3 kinase-α and the mammalian target of rapamycin
  • Cytotoxic agents
  • Vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitor
  • Derivatives of vancomycin and eremomycin
  • Benzimidazoles as potential antibacterial agents
  • Light-dependent tumor necrosis factor-α antagonists
  • Serotonin 5-HT4 Receptor agonists
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)