Merck
ALD01834
Sigma-Aldrich
3-Acetylamino-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7F3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.15
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: C-H Activation
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Aplicación
3-Acetylamino-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine is a ligand developed by the Jin-Quan Yu group to affect the meta-selective C-H functionalization of phenols and anilines, including heterocyclic variants of these arenes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.