ALD01708
3-methyl-N-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)aniline
About This Item
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(CC(C)(C)C)(C)NC1=CC(C)=CC=C1
InChI
1S/C15H25N/c1-12-8-7-9-13(10-12)16-15(5,6)11-14(2,3)4/h7-10,16H,11H2,1-6H3
Clave InChI
WVIWUTRLDSRXBX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)