Merck
ALD00619
Sigma-Aldrich
1,4-Diethyl 2-(1-pyridin-1-ium-yl)butanedioate ethylsulfate
≥95%
Sinónimos:
Fumarate-Pyr
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H23NO8S
Peso molecular:
377.41
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder and chunks
mp
65-70 °C
Aplicación
1,4-Diethyl 2-(1-pyridin-1-ium-yl)butanedioate ethylsulfate is a bench-stable pyridinium feedstock capable of acting as an inexpensive, scalable and practical building block toward the synthesis of a variety of C-4 alkyl pyridines.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jin Choi et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(31), 11927-11933 (2021-07-29)
The direct position-selective C-4 alkylation of pyridines has been a long-standing challenge in heterocyclic chemistry, particularly from pyridine itself. Historically this has been addressed using prefunctionalized materials to avoid overalkylation and mixtures of regioisomers. This study reports the invention of