ALD00190
2-Cyanobenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
84-89 °C
cadena SMILES
FS(C1=C(C#N)C=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H4FNO2S/c8-12(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
Clave InChI
QUTDICSOQYSJEE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.