Merck
ALD00120
Sigma-Aldrich
4′-Methyl-[1,1′-biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
95% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11FO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
250.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95% (GC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
132-137 °C
cadena SMILES
CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=C(S(F)(=O)=O)C=C2
InChI
1S/C13H11FO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)12-6-8-13(9-7-12)17(14,15)16/h2-9H,1H3
Clave InChI
SRUDIGLPGZXHEO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)