Merck
ALD00066
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl fluoride
95%
Sinónimos:
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl fluoride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3BrF4O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
323.06
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
53-58 °C
cadena SMILES
O=S(C1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F)(F)=O
InChI
1S/C7H3BrF4O3S/c8-4-1-2-6(16(12,13)14)5(3-4)15-7(9,10)11/h1-3H
Clave InChI
WWXPNOFROLLPOF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)