AEM2A3044
Xion AEM-Pention-72-5CL
Productos recomendados
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)