Merck
A7675
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-6-aminoindoline
powder
Sinónimos:
1-(6-Amino-2,3-dihydro-indol-1-yl)ethanone, 1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydroindole, 6-Amino-N-acetylindoline, NSC 87623
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
176.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
color
light yellow to light brown
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)N1CCc2ccc(N)cc12
InChI
1S/C10H12N2O/c1-7(13)12-5-4-8-2-3-9(11)6-10(8)12/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
Clave InChI
LOZKZWIQDVEDCQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Transient receptor potential cation channel V1 (TRPV1) antagonists
  • Inhibitor of the human immunodeficiency virus (HIV) envelope glycoprotein gp120 binding to the cluster of differentiation 4 (CD4) receptor
  • Antiproliferative agents
  • Serotonin 5-HT2C/2B receptor antagonists
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)