Merck
A74009
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
≥99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
175.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
≥99%
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)