Merck
A65131
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-methylpiperazine dihydrochloride monohydrate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H13N3 · 2HCl · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
206.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
crystals
mp
230 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.Cl.Cl.CN1CCN(N)CC1
InChI
1S/C5H13N3.2ClH.H2O/c1-7-2-4-8(6)5-3-7;;;/h2-6H2,1H3;2*1H;1H2
Clave InChI
UPJWXQREHFVMHA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)