Merck
A55799
Sigma-Aldrich
1-Amino-9-fluorenone
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 7,049.00
MXP 7,049.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 7,049.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
195.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 7,049.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
118-120 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cccc2-c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C13H9NO/c14-11-7-3-6-9-8-4-1-2-5-10(8)13(15)12(9)11/h1-7H,14H2
Clave InChI
KSEPMOMKAQKOSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Daniel Thangadurai T et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 199, 465-471 (2017-11-21)
To sense biologically important entities with different size and dimensions, a fluorenone based fluorescent receptor was designed and synthesized. Probe 1 displayed a distinct fluorescence enhancement emission at 565nm for pyrophosphate and 530nm for alanine in polar solvent. The fluorescence