Merck
A46005
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6ClN3S
Número de CAS:
Peso molecular:
175.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
130-132 °C (lit.)
cadena SMILES
CSc1nc(N)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H6ClN3S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
Clave InChI
ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)