Merck
A45602
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinónimos:
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(CF3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
195.57
Beilstein/REAXYS Number:
879910
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
97%
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
density
1.428 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N