Merck
96837
Sigma-Aldrich
Z-DL-Lys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Nα,Nε-Di-Z-DL-lysine, Nα,Nε-di-Z-DL-lysine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H26N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
414.45
Beilstein:
2027663
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
90-95 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)C(CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C22H26N2O6/c25-20(26)19(24-22(28)30-16-18-11-5-2-6-12-18)13-7-8-14-23-21(27)29-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)
Clave InChI
BLZXFNUZFTZCFD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)