Merck
96744
Sigma-Aldrich
Fmoc-Homoser(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Nα-Fmoc-O-trityl-L-homoserine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H33NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
583.67
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
impurities
may contain ≤15 wt. % Ethanol
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCOC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H33NO5/c40-36(41)35(39-37(42)43-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-44-38(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
InChI key
QUTREFXHXPNEJN-DHUJRADRSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)