Merck
96185
Sigma-Aldrich
Z-Gly-OSu
≥95.0%
Sinónimos:
Z-glycine N-succinimidyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
306.27
Beilstein/REAXYS Number:
1552957
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥95.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
111-115 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CNC(=O)OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H14N2O6/c17-11-6-7-12(18)16(11)22-13(19)8-15-14(20)21-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,15,20)
InChI key
WSCWXNZWFZXKEH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)