Merck
95965
Sigma-Aldrich
Z-D-Asp-OH
≥98.0%
Sinónimos:
Z-D-aspartic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
267.23
Beilstein:
2566464
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m1/s1
Clave InChI
XYXYXSKSTZAEJW-SECBINFHSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)