Merck
95358
Sigma-Aldrich
(−)-Di-tert-butyl D-tartrate
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula lineal:
[CH(OH)CO2C(CH3)3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
262.30
Beilstein/REAXYS Number:
7207487
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −11±1°, c = 1% in acetone
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
90-92 °C (lit.)
90-92 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)