Merck
95028
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Tos)-O-Bzl
≥97.0%
Sinónimos:
Boc-O-tosyl-D-serine benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H27NO7S
Número de CAS:
Peso molecular:
449.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥97.0%
form
powder
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C22H27NO7S/c1-16-10-12-18(13-11-16)31(26,27)29-15-19(23-21(25)30-22(2,3)4)20(24)28-14-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,23,25)/t19-/m1/s1
InChI key
ITSLINPVUWRCFB-LJQANCHMSA-N
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)