Merck
94817
Sigma-Aldrich
1-Hexylpiperazine
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H22N2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.30
Beilstein:
7853961
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.466
densidad
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-2-3-4-5-8-12-9-6-11-7-10-12/h11H,2-10H2,1H3
Clave InChI
WRFUXAYDZDQDKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)