Merck
94645
Sigma-Aldrich
L-Valine allyl ester p-toluenesulfonate salt
≥99.0%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
329.41
Beilstein:
5200860
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]20/D +5.5±1°, c = 1% in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
117-120 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)[C@H]([NH3+])C(=O)OCC=C.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.C7H8O3S/c1-4-5-11-8(10)7(9)6(2)3;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4,6-7H,1,5,9H2,2-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t7-;/m0./s1
Clave InChI
HSIRKDASFUCGOZ-FJXQXJEOSA-N
Otras notas
Used in peptide and N-glycopeptide synthesis; the ester is selectively deblocked with (Ph3P)3RhCl
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)