Merck
93470
Sigma-Aldrich
N-Trityl-L-serine lactone
≥98.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinónimos:
(S)-3-(Tritylamino)-2-oxetanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H19NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
329.39
Beilstein:
40996
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (sum of enantiomers, TLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −71±2°, c = 0.5% in chloroform
mp
191-196 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
O=C1OC[C@@H]1NC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H19NO2/c24-21-20(16-25-21)23-22(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20,23H,16H2/t20-/m0/s1
Clave InChI
WKOYUOGPQDPOFV-FQEVSTJZSA-N
Otras notas
Chiral building block for preparing unnatural amino acids with nucleophiles
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L.D. Arnold et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 2237-2237 (1988)