Documentos clave
933376
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
SEM Pin Stub Adapter, size 12.5 mm
Sinónimos:
stub adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tamaño
12.5 mm
Descripción general
EMS techware
Aplicación
A simple to use adapter which will convert Hitachi, JEOL or ISI microscopes to use ⅛" pin stubs or Cambridge stubs.
Made of aluminum with spring retainers which will give a good connection.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)