Merck
931624
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-H2PyOMe-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
(αS)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-5-methoxy-2-pyridinebutanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H24N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
432.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Fmoc-L-H2PyOMe-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Información legal
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)