Merck
92825
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trinitrophenol
moistened with water, ≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3N3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
229.10
Beilstein:
3149687
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
calidad
moistened with water
contiene
~40% water as stabilizer
mp
119-120 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1c(ccc(c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)2-1-3(7(11)12)5(6)9(15)16/h1-2,10H
Clave InChI
UPOHJPYGIYINKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)