927856
Gold nanoparticles
10 nm diameter, azide functionalized, 1ml, OD 50, In in water
Sinónimos:
AuNP, GdNP, Gold NP
descripción
Azide surface density: 1/nm2
concentración
In in water
DO
50
centro diám.
10 nm , Coefficient of variance <12%
diámetro
10 nm
λmáx.
520 nm
PDI
<0.200
grupo funcional
azide
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Azide functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Aplicación
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Explore DNA-functionalized nanoparticles in sensors for precise target analyte detection. Learn about types, synthesis, functionalization, and design optimization, with insights into challenges and prospects.