925004
E7820-PEG1-NH2 hydrochloride
Sinónimos:
N-(2-(2-Aminoethoxy)ethyl)-3-(N-(3-cyano-4-methyl-1H-indol-7-yl)sulfamoyl)benzamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate hydrochloride, DCAF15 protein degrader building block
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
ligand
E7820
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Protein Degrader Building Blocks
Technology Spotlight: DCAF15 Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)