92458
Trimethylene sulfide
≥96.0% (GC)
Sinónimos:
Thietane
About This Item
Productos recomendados
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.510 (lit.)
n20/D 1.510
bp
94-94.5 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CSC1
InChI
1S/C3H6S/c1-2-4-3-1/h1-3H2
InChI key
XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?