919748
L-Tyrosine-(phenol-3,5-13C2,2,6-d2)
≥95 atom % 13C, ≥70 atom % D, ≥90% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C7D2H9NO3
Peso molecular:
185.19
Código UNSPSC:
12352112
Productos recomendados
pureza isotópica
≥95 atom % 13C
≥70 atom % D
Ensayo
≥90% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+4
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)