917060
1 M Biphenyl in DME
a precursor solution to prepare the prelithiation/presodiation reagent for disordered carbon, SiO, Sn, Sb, P, and S electrodes
Formulario
liquid
concentración
1 M
aplicaciones
battery manufacturing
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c2(ccccc2)c1ccccc1
Clave InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
- Step 1 Preparation of Prelithiation/presodiation reagent
To prepare 1 M Li-Bp/DME reagent, > 0.07 g of Li metal is added into every 10 ml of 1 M BP/DME solution.
To prepare 1 M Na-Bp/DME reagent, > 0.23 g of Na metal is added into every 10 ml of 1 M BP/DME solution.
- Step 2 Prelithiation/presodiation of electrodes
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
33.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
1 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)