Merck
91681
Sigma-Aldrich
N-(5-Hydroxypentyl)trifluoroacetamide
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
5-(Trifluoroacetamido)-1-pentanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12F3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
199.17
Beilstein:
6644762
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
índice de refracción
n20/D 1.420
densidad
1.248 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCCCCNC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H12F3NO2/c8-7(9,10)6(13)11-4-2-1-3-5-12/h12H,1-5H2,(H,11,13)
Clave InChI
SCHGQSPQAJAJRI-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Selective mono-O-alkylation is accomplished by N,O-dianion formation prior to alkylation; otherwise, preferential N-alkylation takes place
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R. Hirschmann et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 12550-12550 (1996)
R. Hirschmann et al.
Tetrahedron Letters, 36, 2373-2373 (1995)