Merck
916528
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), methacrylate functionalized, Ethyl Acetate 50 wt. %, high surface coverage capping materials
Seleccione un Tamaño
50 G
MXP 10,288.00
MXP 10,288.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
MXP 10,288.00
About This Item
Fórmula lineal:
ZrO2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
MXP 10,288.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
liquid
composición
Ethyl Acetate, 50 wt. %
tamaño de partícula
5 nm (core)
grupo funcional
methacrylate
cadena SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
Clave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
Características y beneficios
  • Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains methacrylate functionality designed to crosslink in methacrylate and acrylate systems.
  • Highest surface coverage of capping materials and functionality that enables high crosslinking density, and provides improved chemical resistance.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.