Merck
916234
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane
≥95%
Sinónimos:
2,2-Dimethyl trimethylene phenyl phosphite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15O3P
Número de CAS:
Peso molecular:
226.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane is a phosphite ligand for Pd catalysis.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)