Merck
91377
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride acetonitrile complex solution
15.2-16.8% BF3 basis
Sinónimos:
(Acetonitrile)-trifluoroborane
Seleccione un Tamaño
100 ML
MXP 1,336.00
MXP 1,336.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
MXP 1,336.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H3BF3N
Número de CAS:
Peso molecular:
108.86
Beilstein:
3910569
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 1,336.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
concentración
15.2-16.8% boron trifluoride
densidad
0.87-0.88 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC#N.FB(F)F
InChI
1S/C2H3N.BF3/c1-2-3;2-1(3)4/h1H3;
Clave InChI
MEMUCXUKCBNISQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)