91141
2,4,6-Trichloroaniline
technical, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
bp
262 °C (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
Clave InChI
NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?