909734
1-Phenyl-2-((trifluoromethyl)sulfonyl)propan-1-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9F3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
266.24
Código UNSPSC:
12352101
Productos recomendados
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
grupo funcional
fluoro
ketone
phenyl
sulfone
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
1-Phenyl-2-((trifluoromethyl)sulfonyl)propan-1-one is part of a suite of reagents developed by the Li group for late-stage functionalization of pharmaceutically relevant compounds. The reagents serve as precursors to alkyl radicals generated under light mediated, redox-neutral and catalyst free conditions for use in the Minisci alkylation of aromatics.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Peng Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(40), 14315-14321 (2017-10-03)
The Minisci alkylation is useful to functionalize aromatics via alkyl radical addition. Current approaches to prepare alkyl radicals follow either oxidative or reductive pathways from various functional groups. Developing new strategy beyond these traditional methods remains elusive yet highly significant.