Merck
908487
Sigma-Aldrich
N-(tert-butyl)-N-((ethoxycarbonothioyl)thio)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide
≥95%
Sinónimos:
Alexanian xanthylation reagent
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 3,671.00
MXP 3,671.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 3,671.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14F5NO2S2
Peso molecular:
387.39
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
MXP 3,671.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
mp
46-48 °C
grupo funcional
amine
fluoro
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
As reported by the Alexanian laboratory, this reagent is used for site-selective, intermolecular decarboxylative xanthylation leading to the rapid diversification of carboxylic acids. Once installed, the xanthate group provides direct access to diverse product analogues via several aliphatic C-H transformations, including halogenation, deuteration, vinylation, hydroxylation. Product is best stored in foil-wrapped vials in the freezer when not in use; however, it can be weighed out on the bench without risk of decomposition.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)