Merck
905445
Sigma-Aldrich
Pinacolyl alcohol-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
12C2C4H14O
Peso molecular:
102.15
Código UNSPSC:
12352001
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CC(C)(C)[13CH](O)[13CH3]
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)